Documentos Principais
L4206
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine
≥98%
Sinônimo(s):
3,5-Dimethylpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Beilstein:
105682
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
169-170 °C (lit.)
pf
−9 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
2,6-Lutidina analytical standard
Supelco
04991
2,6-Lutidina
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer