219584
2,6-Di-tert-butylpyridine
≥97%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, 2,6-Ditert-butylpyridine
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
100-101 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cccc(n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3
chave InChI
UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?