249505
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
98%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylpyridine, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Ditert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4763 (lit.)
p.e.
233 °C (lit.)
pf
33-36 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
chave InChI
HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives
- as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives
- diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?