D165603
1,2-Dimethylindole
99%
Sinônimo(s):
NSC 62087
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
55-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C10H11N/c1-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)2/h3-7H,1-2H3
chave InChI
BJMUOUXGBFNLSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Building block for preparation of 3-functionalized indoles
- Building block for preparation carbazoles
- Building block for preparation of cyanoindoles
- Reactant for preparation of trifluoromethylindoles
- Reactant for preparation of potent antihyperlipidemic agents
- Building block in iso-Nazarov or Nazarov cyclizations
- Reactant for preparation of GSK-3ß inhibitors
- Building block for preparation of carboxyindoles
- Reactant for preparation of plant growth promoters
- Reactant for preparation of tryptophan derivatives
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?