263419
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
121-123 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-1-5(3-8(17)18)2-7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
chave InChI
PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries
- in determination of ionic perfluorinated substances and telomers in leachates from landfills and sediment samples
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?