Documentos Principais
233021
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Sinônimo(s):
(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
204.15
Beilstein:
2267687
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
82-85 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
chave InChI
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid undergoes diolefination mediated by mono-N-protected amino acid ligands in the presence of ethyl acrylate, Pd(OAc)2, KHCO3 and t-amyl alcohol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Constructing multiply substituted arenes using sequential palladium(II)-catalyzed C-H olefination.
Keary M Engle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(35), 6169-6173 (2010-07-16)