About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
150-154 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
chave InChI
WEBXRQONNWEETE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Cyanophenylacetic acid can be used as a nitrile precursor to synthesize 1,2,4,5-tetrazines by reacting with aliphatic nitriles and hydrazine in the presence of Lewis acid metal catalysts.
It can also be used as a reactant to prepare:
It can also be used as a reactant to prepare:
- 4-pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-ylbenzonitrile by copper-catalyzed reaction with 1-(2-aminoaryl)pyrrole in the presence of 2,2′-bipyridyl as the ligand.
- 4-(1,2-Diphenyl-1H-imidazol-4-yl)benzonitrile by one-pot three-component reaction with N-phenylbenzamidine and nitromethane via activation of C-H and N-H bonds.
- 4-Cyano-N,N-di-2-propen-1-ylbenzeneacetamide by reacting with diallylamine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?