253596
16-DOXYL-stearic acid, free radical
Sinônimo(s):
16-SASL, 16DOXYL, 16NS, 2-(14-Carboxytetradecyl)-2-ethyl-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
47-55 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C22H42NO4/c1-4-22(23(26)21(2,3)19-27-22)18-16-14-12-10-8-6-5-7-9-11-13-15-17-20(24)25/h4-19H2,1-3H3,(H,24,25)
chave InChI
RPAZYIOIDZRJOO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Dynamics and state of lipid bilayer-internal water using 1H dynamic nuclear polarization
- Distribution of fatty acids
- Transversal relaxation of nitroxides for PELDOR Spectroscopy
- Effects of different lipid components on detergent-resistant membranes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?