253626
16-Doxyl-stearic acid methyl ester
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-(15-methoxy-15-oxopentadecyl)-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, yellow
grupo funcional
ester
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-23(24(26)22(2,3)20-28-23)19-17-15-13-11-9-7-6-8-10-12-14-16-18-21(25)27-4/h5-20H2,1-4H3
chave InChI
XVQIOHOXFFTSLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to investigate the changes within the lipid double layer of liposomal membranes
- to measure the bacterial membrane fluidity by electron spin resonance
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?