Documentos Principais
810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
chave InChI
QPIJNGFYVBHNSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-DOXYL Stearic acid (5-DS) is a lipid soluble spin label.
Embalagem
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (810612P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An EPR investigation of surfactant action on bacterial membranes
Glover R E, et al.
FEMS Microbiology Letters, 177(1), 57-62 (1999)