pressão de vapor
5.25 mmHg ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
174 °C (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?