I17206
Isoeugenol
98%, mixture of cis and trans
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
132 °C/10 mmHg (lit.)
pf
27 °C (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves