117390
4-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
pf
182-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 2500 parts
alcohol: freely soluble
boiling water: soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
ethyl acetate: freely soluble
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?