Documentos Principais
8.05971
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzoic acid, p-Anisic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-818-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
185 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
p.e.
277 °C/1013 hPa
pf
182-185 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade volumétrica
380 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 185 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup