About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
182 °C (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?