Documentos Principais
8.18035
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3F3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
164.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
206-371-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
99 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 38 °C
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[S](=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
chave InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup