630233
1-(Phenylsulfinyl)piperidine
97%
Sinônimo(s):
1-Benzenesulfinylpiperidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
84-88 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2
chave InChI
LBRJCAJLGAXDKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Selective glycosylation
- Mannopyranolsylations
- Design of enzyme stabilizers
Reagent for synthesis of:
- Glycan array for affinity studies with influenza hemagglutinins†
- Orthogonal protecting groups for preparation of highly branched oligosaccharides
- Tetrasaccharide repeating units related to E. Coli 78 O-antigenic polysaccharides
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3