215813
Potassium hydride
30 wt % dispersion in mineral oil
Sinônimo(s):
Potassium monohydride
About This Item
Produtos recomendados
forma
slurry
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
30 wt % dispersion in mineral oil
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[K]
InChI
1S/K.H
chave InChI
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?