244864
Potassium
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Atomic potassium, Potassium hyperkalemia
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.09 mmHg ( 260 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98% trace metals basis
Formulário
chunks (in mineral oil)
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
6.1 μΩ-cm, 20°C
p.e.
760 °C (lit.)
pf
64 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K]
InChI
1S/K
chave InChI
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
244864-50G | 4061825770154 |