288314
1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromo-1,3-benzodioxole
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
p.e.
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
chave InChI
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
288314-100G | 4061837007736 |
288314-25G | 4061826273494 |
288314-5G | |
288314-5KG |