About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
p.e.
259-260 °C (lit.)
densidade
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
6-Bromo-1,4-benzodioxane is an aryl halide. It can be synthesized from 1,4-benzodioxane, via bromination with bromine in acetic acid. It undergoes alkoxycarbonylation reaction with sodium tert-butoxide in the presence of CO to yield 2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxine-6-carboxylic acid t-butyl ester.
Aplicação
6-Bromo-1,4-benzodioxane may be used as a starting reagent in the synthesis of chiral diphosphines (SYNPHOS and DIFLUORPHOS).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chiral biphenyl diphosphines for asymmetric catalysis: Stereoelectronic design and industrial perspectives.
Jeulin, Severine, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(16), 5799-5804 (2004)
An Efficient Method for the Preparation of Tertiary Esters by Palladium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Aryl Bromides.
Xin, Zhuo, et al.
Organic Letters, 14(1), 284-287 (2011)