138274
2-Methoxyfuran
97%
Sinônimo(s):
2-Furyl methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup