159166
1,3-Benzodioxole
99%
Sinônimo(s):
1,2-(Methylenedioxy)benzene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
12 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
172-173 °C (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-4H,5H2
chave InChI
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?