Documentos Principais
740756
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
1.303 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
chave InChI
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
32 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)