Documentos Principais
739383
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497
densidade
1.423 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
chave InChI
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
196.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
91.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)