594423
2,2-Difluoro-5-formylbenzodioxole
97%
Sinônimo(s):
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5000 (lit.)
pb
202-203 °C (lit.)
densidade
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
chave InChI
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?