Documentos Principais
777188
Sigma-Aldrich
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
Sinônimo(s):
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26F5O4P
Número CAS:
Peso molecular:
432.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99% (GC)
Formulário
powder
pf
80-85 °C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
chave InChI
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs) for nanoelectronics; solid-state lighting; energy generation and nanocomposites
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Randall M Stoltenberg et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(1), 445-451 (2010-12-08)
Developing orthogonal surface chemistry techniques that perform at the nanoscale is key to achieving precise control over molecular patterning on surfaces. We report the formation and selective functionalization of alumina nanoparticle arrays generated from block copolymer templates. This new material