Documentos Principais
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F13O3P
Número CAS:
Peso molecular:
428.08
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
chave InChI
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)