Documentos Principais
SIK7122-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptadecafluorononadecylphosphonic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24F17O3P
Número CAS:
Peso molecular:
654.34
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
powder
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Aplicação
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)