Documentos Principais
SIK7114-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6F17O3P
Número CAS:
Peso molecular:
528.10
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
InChI
1S/C10H6F17O3P/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
chave InChI
CETXMCMQEXPPLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)