Documentos Principais
SIK7911-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O6P2
Número CAS:
Peso molecular:
314.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
powder
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
chave InChI
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)