Key Documents
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9O9P3
Número CAS:
Peso molecular:
318.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3