Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SHF1350425
Millipore
Hi-Flow Plus HF13504
backing thickness 4 mil, width 25 mm, pack of 1 Slit roll
Sinônimo(s):
Membrana Hi-Flow Plus 135, HF, Hi-Flow, membrana de fluxo lateral, membrana de imunoensaio, membrana de nitrocelulose
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NA.28
embalagem
pack of 1 Slit roll
Nível de qualidade
Parâmetros
135 sec/4 cm capillary flow rate
espessura do revestimento
4 mil
C do rolo
100 m (328 ft)
Largura
25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
As membranas Hi-Flow Plus são projetadas e otimizadas para uso em testes rápidos de fluxo lateral de diagnóstico que exigem consistência e desempenho superiores. Os testes de fluxo lateral facilitam a detecção/quantificação rápida e conveniente de analitos, como anticorpos e antígenos presentes em amostras biológicas, incluindo sangue, saliva e urina. As membranas Hi-Flow™ Plus são ideais para tais aplicações. Disponível em uma variedade de tempos de fluxo capilar e opções de suporte, a escolha das membranas Hi-Flow™ Plus pode melhorar o desempenho do ensaio e oferecer flexibilidade para atender a uma ampla gama de requisitos de desenho de ensaio. A Hi-Flow™ Plus 135 (HF135) é adequada para testes onde se busca um equilíbrio entre velocidade e sensibilidade. Este pacote Hi-Flow™ Plus 135 contém um rolo fendido de 25 mm x 100 m de membrana de nitrocelulose com suporte de 4 mil, com um tempo de fluxo capilar nominal de 135 segundos/4 cm.
Aplicação
  • A membrana Hi-Flow Plus é uma matéria prima crítica adequada para uso em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.), bem como na saúde das mulheres’, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produtos e saúde animal. As membranas
  • Hi-Flow Plus são compatíveis com todas as técnicas de teste de fluxo lateral, incluindo ensaios de detecção competitivos, de sanduíche e multiplexados.
  • Elas são otimizadas para uso em testes tanto qualitativos quanto quantitativos e são altamente compatíveis com partículas detectoras de fluxo lateral, incluindo nanopartículas de ouro coloidal, microesferas tingidas/fluorescentes, entre outras. As membranas
  • Hi-Flow Plus são adequadas para testes de fluxo lateral projetados para detectar analitos presentes em uma ampla variedade de matrizes de amostras, como sangue, saliva, urina, swabs nasofaríngeos, suor e outras.
Características e benefícios
CARACTERÍSTICAS:
  • Fluxo consistente & Química de superfície, Processo de fabricação robusto
  • Química de superfície patenteada, otimizada para aplicações de fluxo lateral
  • Alto nível de qualidade: MQ400
  • Parceiro e marca confiáveis, com décadas de experiência na fabricação de membranas
  • Alta capacidade de produção, estoques elevados, múltiplas linhas de fabricação
  • Pacotes de amostras convenientes disponíveis em vários formatos
  • Quantidades em escala de fabricação disponíveis para compra online com envio imediato.
Além das membranas Hi-Flow™ Plus, oferecemos uma solução completa que inclui matérias-primas para todo o fluxo de trabalho de testes de fluxo lateral, bem como serviços de desenvolvimento de ensaios. Nossos serviços de desenvolvimento de ensaios de fluxo lateral abrangem desde a otimização de componentes até o desenvolvimento completo de ensaios, visando acelerar a comercialização. (sigmaaldrich.com) BENEFÍCIOS:
  • tempo de fluxo capilar e espessura da membrana consistentes
  • Morfologia superior da superfície, proporcionando distribuição uniforme e consistente de reagentes na superfície da membrana
  • Formação de linhas de teste e controle nítidas, intensas e uniformes
  • Consistência excelente entre lotes e dentro de um mesmo lote
  • Melhor sensibilidade nos ensaios
  • Reprodutibilidade excepcional
  • Melhor rendimento na fabricação de testes de fluxo lateral.
  • Entrega rápida e prazos de envio reduzidos.
  • Sem interrupções no fornecimento
  • Suporte técnico de excelência
Outras notas
Finalidade de uso
Rolo com fenda única embalado individualmente para amostragem/avaliação
Informações legais
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3