Documentos Principais
157929
Sigma-Aldrich
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
98%
Sinônimo(s):
(Carbomethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
334.35
Beilstein:
618430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
168-172 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
chave InChI
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Wittig reagent for the two-carbon homologation of aldehydes to α,β-unsaturated esters. Also used in an efficient synthesis of pyrazoles via reaction with methyl diazoacetate in the presence of triethylamine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 48, 883-883 (2007)
Tetrahedron, 63, 1074-1074 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S897922-1EA
157929-100G4061838346278
157929-25G4061833540435
157929-1KG
157929-5G4061833320259