369799
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
98%
Sinônimo(s):
tert-Butyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
152-155 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
chave InChI
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Versatile Wittig reagent used in medicinal chemistry.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?