280933
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
95%
Sinônimo(s):
(Formylmethylene)triphenylphosphorane
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
185-188 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
chave InChI
CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
280933-25G | 4061826212370 |
280933-5G | 4061826212394 |