Documentos Principais
199206
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyphenylacetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
2209665
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
pb
158 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 4-methoxyphenylacetate was used in the synthesis of 7,8-dihydroxy-2-(4′-hydroxybenzyl)-4H-1-benzopyran-4-one.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina
Giulio Rastelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(5), 1427-1436 (2002-03-12)
The relative binding affinities to human aldose reductase (ALR2) of three new 7-hydroxy-2-benzyl-4H-1-benzopyran-4-one inhibitors were predicted by free energy perturbation (FEP) simulations. Molecular substitutions were specifically designed to investigate the role of hydrogen bonding at the active site of ALR2.