T79758
Trimethyl phosphonoacetate
98%
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)phosphonic acid trimethyl ester, NSC 84262
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
118 °C/0.85 mmHg (lit.)
265-268 °C (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
chave InChI
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Intramolecular Mannich-type reactions to produce the sarain A diazatricyclic core
- Organocatalytic oxa-Michael reactions
- Prenylation and geranylation of oxindoles
- Intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Olefin cross-metathesis / heterocyclization
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?