Documentos Principais
174653
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-phosphonopropionate
98%
Sinônimo(s):
2-(Diethoxyphosphoryl)propionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
238.22
Beilstein:
1786994
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B
  • Chemoenzymatic one-pot synthesis of γ-butyrolactones
  • Enantioselective synthesis of spiroindane di-Me acetic acid via asymmetric hydrogenation
  • Stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
This Wittig-Horner reagent condenses with a wide variety of aldehydes and ketones to form acrylates.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthetic Communications, 21, 17-17 (1991)
Tetrahedron, 48, 10327-10327 (1992)