Documentos
M25589
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
972739
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pb
171 °C/11 mmHg (lit.)
pf
77-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
chave InChI
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3