Documentos Principais
518980
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methoxyphenyl)vinylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH=CHB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
pf
140-144 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\B(O)O)cc1
InChI
1S/C9H11BO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
chave InChI
LGSBCAPDUJYMOQ-VOTSOKGWSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Enantioselective conjugate addition reactions with indole-appended enones
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling reactions
  • Petasis asymmetric dihydroxylation for synthesis of (dihydroxy)homotyrosines
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Asymmetric Michael addition with hydroxycinnamaldehydes
  • Cobalt-catalyzed coupling for synthesis of phenylbutenylheteroarenes
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)