417580
4-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4-Ethenylphenyl)boronic acid, (p-Vinylphenyl)boronic acid, 4-Styrylboronic acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid, p-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
190-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
chave InChI
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3