Key Documents
571350
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid
95%
Sinônimo(s):
α-Methylene-α-tolueneboronic acid, α-Phenyl vinylboronic acid, (1-Phenylethenyl)boronic acid, Styrene α-boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C=CH2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
147.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
125 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
chave InChI
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in:
  • Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling
  • Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
  • Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3