161500
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
98%
Ensaio
98%
forma
fibers
pf
146-148 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 2.5%, clear to slightly hazy, yellow
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
chave InChI
SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)