B83355
4-Bromoveratrole
98%
Sinônimo(s):
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
217.06
Beilstein:
2046884
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
255-256 °C (lit.)
densidade
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?