B58407
4-Bromobenzonitrile
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
235-237 °C (lit.)
pf
110-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
chave InChI
HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?