Key Documents
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
80-82 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)