A51807
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
99%
Sinônimo(s):
6-Amino-2,4-lutidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
235 °C (lit.)
pf
63-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
chave InChI
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with