A65603
4-(Aminomethyl)pyridine
98%
Sinônimo(s):
4-Picolylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
p.e.
230 °C (lit.)
pf
−8 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
chave InChI
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?