A65409
3-Picolylamine
≥99%
Sinônimo(s):
3-(Aminomethyl)pyridine
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
chave InChI
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
100 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?